Merck
KEY466133630
Key Organics / BIONET
N-(2-methylbut-3-yn-2-yl)-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]thiophene-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
398.36
MDL番号:
Iupac Name
N-(1,1-dimethyl-2-propynyl)-3-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-thiophenecarboxamide
Inchi Code
1S/C17H13F3N2O4S/c1-4-16(2,3)21-15(23)14-13(7-8-27-14)26-10-5-6-12(22(24)25)11(9-10)17(18,19)20/h1,5-9H,2-3H3,(H,21,23)
InChI Key
UDNGPYRJCAAHFV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12H-315S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12H-315S