Merck
KEY466133479
Key Organics / BIONET
2-cyano-N'-(2-cyanoacetyl)acetohydrazide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.14
MDL番号:
Iupac Name
2-cyano-N'-(cyanoacetyl)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C6H6N4O2/c7-3-1-5(11)9-10-6(12)2-4-8/h1-2H2,(H,9,11)(H,10,12)
InChI Key
KBBHBYYQAYSQQA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-109
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-109