Merck
KEY466133448
Key Organics / BIONET
1-(2,2-dichloroacetyl)pyrazolidin-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.02
MDL番号:
Iupac Name
1-(dichloroacetyl)-3-pyrazolidinone
Inchi Code
1S/C5H6Cl2N2O2/c6-4(7)5(11)9-2-1-3(10)8-9/h4H,1-2H2,(H,8,10)
InChI Key
SIYFLNPSVXWXGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/12A-009
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/12A-009
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)