Merck
KEY466133239
Key Organics / BIONET
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.2
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H8F3NO2/c13-12(14,15)18-11-3-1-10(2-4-11)16-6-5-9(7-16)8-17/h1-8H
InChI Key
MQMLQPBBLSDFFF-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0623
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0623
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)