Merck
KEY466133205
Key Organics / BIONET
ethyl 8-methyl-4-oxo-6-phenyl-2H,3H,4H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazine-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
330.41
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 8-methyl-4-oxo-6-phenyl-3,4-dihydro-2H,6H-pyrimido[2,1-b][1,3]thiazine-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H18N2O3S/c1-3-22-16(21)14-11(2)18-17-19(13(20)9-10-23-17)15(14)12-7-5-4-6-8-12/h4-8,15H,3,9-10H2,1-2H3
InChI Key
SWFIHWOMUGXTAJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11R-0206
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11R-0206
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)