Merck
KEY466133018
Key Organics / BIONET
4-{4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoyl}morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
378.84
MDL番号:
Iupac Name
4-{4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoyl}morpholine
Inchi Code
1S/C17H15ClN2O4S/c18-13-2-4-14(5-3-13)25-16-6-1-12(11-15(16)20(22)23)17(21)19-7-9-24-10-8-19/h1-6,11H,7-10H2
InChI Key
BWQLQWKSSKHPAX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11N-513S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11N-513S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)