Merck
KEY466132931
Key Organics / BIONET
ethyl 4-phenoxy-2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
320.35
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-phenoxy-2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C19H16N2O3/c1-2-23-19(22)16-13-20-17(14-9-5-3-6-10-14)21-18(16)24-15-11-7-4-8-12-15/h3-13H,2H2,1H3
InChI Key
YXRZPWSCYIXPDK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11M-574S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11M-574S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)