Merck
KEY466132786
Key Organics / BIONET
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
399.3
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-[3-cyano-4-(phenylsulfanyl)phenyl]benzamide
Inchi Code
1S/C20H12Cl2N2OS/c21-17-8-6-13(11-18(17)22)20(25)24-15-7-9-19(14(10-15)12-23)26-16-4-2-1-3-5-16/h1-11H,(H,24,25)
InChI Key
GCSQBYDXAJUVOC-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11K-615S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11K-615S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)