Merck
KEY466132359
Key Organics / BIONET
3-amino-3-(thiophen-3-yl)propan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.24
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-3-(3-thienyl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C7H11NOS/c8-7(1-3-9)6-2-4-10-5-6/h2,4-5,7,9H,1,3,8H2
InChI Key
IBCAXZDSJMQRKQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid,Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10W-0871
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10W-0871