Merck
KEY466132277
Key Organics / BIONET
2-{11-methyl-13-oxo-1,8,10-triazatricyclo[7.4.0.0²,?]trideca-2,4,6,8,11-pentaen-12-yl}ethyl cyclohexanecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
353.42
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-methyl-4-oxo-1,4-dihydropyrimido[1,2-a]benzimidazol-3-yl)ethyl cyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H23N3O3/c1-13-15(11-12-26-19(25)14-7-3-2-4-8-14)18(24)23-17-10-6-5-9-16(17)22-20(23)21-13/h5-6,9-10,14H,2-4,7-8,11-12H2,1H3,(H,21,22)
InChI Key
MBWBRIRTRMJYEG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0321
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0321
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)