Merck
KEY466132259
Key Organics / BIONET
2-[1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)ethylidene]propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
212.21
MDL番号:
Iupac Name
2-[1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C12H8N2O2/c1-8(10(5-13)6-14)9-2-3-11-12(4-9)16-7-15-11/h2-4H,7H2,1H3
InChI Key
UAHLKBOTQLNWCK-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10T-0216
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10T-0216
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)