Merck
KEY466132201
Key Organics / BIONET
3-(1-oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
349.31
MDL番号:
Iupac Name
3-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Inchi Code
1S/C18H14F3NO3/c19-18(20,21)13-7-5-11(6-8-13)15(9-16(23)24)22-10-12-3-1-2-4-14(12)17(22)25/h1-8,15H,9-10H2,(H,23,24)
InChI Key
GGJXKBHOEZYVDP-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10R-0627
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10R-0627
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)