Merck
KEY466131825
Key Organics / BIONET
6-chloro-N4-cyclohexyl-N2-methyl-5-(methylsulfanyl)pyrimidine-2,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.83
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-N~4~-cyclohexyl-N~2~-methyl-5-(methylsulfanyl)-2,4-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C12H19ClN4S/c1-14-12-16-10(13)9(18-2)11(17-12)15-8-6-4-3-5-7-8/h8H,3-7H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
InChI Key
NXSVSTNGNBGSPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10L-376S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10L-376S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)