Merck
KEY466131720
Key Organics / BIONET
6,7-dimethyl 5-(4-methylphenyl)-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3]thiazole-6,7-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
331.39
MDL番号:
Iupac Name
dimethyl 5-(4-methylphenyl)-1H-pyrrolo[1,2-c][1,3]thiazole-6,7-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H17NO4S/c1-10-4-6-11(7-5-10)15-14(17(20)22-3)13(16(19)21-2)12-8-23-9-18(12)15/h4-7H,8-9H2,1-3H3
InChI Key
XWJPTTGPRKCVJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10J-502S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10J-502S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)