Merck
KEY466131634
Key Organics / BIONET
methyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
324.69
MDL番号:
Iupac Name
methyl 1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H12ClF3N2O3/c1-21-11(20)9-3-7(19)5-18(9)10-8(13)2-6(4-17-10)12(14,15)16/h2,4,7,9,19H,3,5H2,1H3
InChI Key
IBSYYQVWIYDOBH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/10G-907
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/10G-907