Merck
KEY465203314
Key Organics / BIONET
benzyl 2-[(1E)-3-hydroxyprop-1-en-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.32
MDL番号:
Iupac Name
benzyl 2-[(1E)-3-hydroxy-1-propenyl]-1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c17-11-5-9-14-8-4-10-16(14)15(18)19-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,5-7,9,14,17H,4,8,10-12H2/b9-5+
InChI Key
XRVPHGWCSXRKAY-WEVVVXLNSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3682
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3682
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)