Merck
KEY465203305
Key Organics / BIONET
1-(pyridin-4-yl)imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-pyridinyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c12-8-10-5-6-11(8)7-1-3-9-4-2-7/h1-4H,5-6H2,(H,10,12)
InChI Key
HKCFTGZESMCKJA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-3660
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-3660
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)