Merck
KEY465203109
Key Organics / BIONET
3-(hexyloxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.27
MDL番号:
Iupac Name
3-(hexyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-9-14-12-8-6-7-11(13)10-12/h6-8,10,13H,2-5,9H2,1H3
InChI Key
XPNKJGMHGPTELE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2932
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2932
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)