Merck
KEY465203061
Key Organics / BIONET
3-tert-butyl-1-(1-ethynylcyclohexyl)urea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.33
MDL番号:
Iupac Name
N-(tert-butyl)-N'-(1-ethynylcyclohexyl)urea
Inchi Code
1S/C13H22N2O/c1-5-13(9-7-6-8-10-13)15-11(16)14-12(2,3)4/h1H,6-10H2,2-4H3,(H2,14,15,16)
InChI Key
NXHKGERGGYFYEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2778
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2778
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)