Merck
KEY465202998
Key Organics / BIONET
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)-N-[(4-fluorophenyl)methyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
357.77
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-chloro-1,4-dioxo-1,4-dihydro-2-naphthalenyl)-N-(4-fluorobenzyl)acetamide
Inchi Code
1S/C19H13ClFNO3/c1-11(23)22(10-12-6-8-13(21)9-7-12)17-16(20)18(24)14-4-2-3-5-15(14)19(17)25/h2-9H,10H2,1H3
InChI Key
RBHSGUJNAQHYGS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2580
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2580
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)