Merck
KEY465202959
Key Organics / BIONET
4-fluoro-N-[3-(pyrazin-2-yloxy)phenyl]benzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
345.35
MDL番号:
Iupac Name
4-fluoro-N-[3-(2-pyrazinyloxy)phenyl]benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C16H12FN3O3S/c17-12-4-6-15(7-5-12)24(21,22)20-13-2-1-3-14(10-13)23-16-11-18-8-9-19-16/h1-11,20H
InChI Key
RHNQUKPSFGRUGR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2461
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)