Merck
KEY465202879
Key Organics / BIONET
methyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]pyridine-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]nicotinate
Inchi Code
1S/C14H10F3NO3/c1-20-13(19)11-6-3-7-18-12(11)21-10-5-2-4-9(8-10)14(15,16)17/h2-8H,1H3
InChI Key
ZZLJRYFTUVISBQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2169
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2169