Merck
KEY465202876
Key Organics / BIONET
ethyl 5-bromo-4-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.54
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-4-chloro-2-hydroxy-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO3/c1-3-15-10(14)6-4-7(11)8(12)5(2)9(6)13/h4,13H,3H2,1-2H3
InChI Key
JWYDIMZWMHZNPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-2152
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-2152