Merck
KEY465202668
Key Organics / BIONET
3-[3-(4-tert-butylphenoxy)phenyl]-3-oxopropanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.37
MDL番号:
Iupac Name
3-[3-(4-tert-butylphenoxy)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Inchi Code
1S/C19H19NO2/c1-19(2,3)15-7-9-16(10-8-15)22-17-6-4-5-14(13-17)18(21)11-12-20/h4-10,13H,11H2,1-3H3
InChI Key
ODWKEUMDIFHVRE-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0906
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0906
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)