Merck
KEY465202613
Key Organics / BIONET
ethyl 2-(2-sulfanylidene-1,3-thiazinan-3-yl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.36
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-(2-thioxo-1,3-thiazinan-3-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C9H15NO2S2/c1-3-12-8(11)7(2)10-5-4-6-14-9(10)13/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
FRJNQIRGVPTZCR-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/MS-0575
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/MS-0575
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)