Merck
KEY465202486
Key Organics / BIONET
4-(4-fluorobenzoyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.71
MDL番号:
mp
222-226
Iupac Name
(4-fluorophenyl)(4-piperidinyl)methanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H14FNO.ClH/c13-11-3-1-9(2-4-11)12(15)10-5-7-14-8-6-10;/h1-4,10,14H,5-8H2;1H
InChI Key
GPKDBZQZPNOBGM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store under inert gas, Hygroscopic
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/LF-0526
Melting Point
222-226
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/LF-0526