Merck
KEY465202303
Key Organics / BIONET
3-[(4-bromophenyl)sulfanyl]-1-(3,4-dimethoxyphenyl)propan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
381.29
MDL番号:
Iupac Name
3-[(4-bromophenyl)thio]-1-(3,4-dimethoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C17H17BrO3S/c1-20-16-8-3-12(11-17(16)21-2)15(19)9-10-22-14-6-4-13(18)5-7-14/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
VYDHSPBCOOWFGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-2253
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-2253
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)