Merck
KEY465201975
Key Organics / BIONET
4-[(1Z)-3-oxo-3-phenylprop-1-en-1-yl]phenyl thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.4
MDL番号:
Iupac Name
4-[(1Z)-3-oxo-3-phenyl-1-propenyl]phenyl 2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C20H14O3S/c21-18(16-5-2-1-3-6-16)13-10-15-8-11-17(12-9-15)23-20(22)19-7-4-14-24-19/h1-14H/b13-10-
InChI Key
JGWUANPEPDUDHO-RAXLEYEMSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/JS-0107
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/JS-0107