Merck
KEY465201935
Key Organics / BIONET
3-[(E)-[(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)methylidene]amino]-1-phenylthiourea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
383.56
MDL番号:
mp
220
Iupac Name
3,5-ditert-butyl-4-hydroxybenzaldehyde N-phenylthiosemicarbazone
Inchi Code
1S/C22H29N3OS/c1-21(2,3)17-12-15(13-18(19(17)26)22(4,5)6)14-23-25-20(27)24-16-10-8-7-9-11-16/h7-14,26H,1-6H3,(H2,24,25,27)/b23-14+
InChI Key
QGSOWXMFJCBIBB-OEAKJJBVSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/HF-0009
Melting Point
220
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/HF-0009