Merck
KEY465201759
Key Organics / BIONET
N-[1-(benzenesulfonyl)piperidin-4-ylidene]hydroxylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
254.31
MDL番号:
Iupac Name
1-(phenylsulfonyl)-4-piperidinone oxime
Inchi Code
1S/C11H14N2O3S/c14-12-10-6-8-13(9-7-10)17(15,16)11-4-2-1-3-5-11/h1-5,10H,6-9H2
InChI Key
ABJCMLBNBTWGTD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9P-354S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9P-354S