Merck
KEY465201619
Key Organics / BIONET
1-[(2-methoxyphenyl)methyl]imidazolidine-2,4,5-trione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.21
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-methoxybenzyl)-2,4,5-imidazolidinetrione
Inchi Code
1S/C11H10N2O4/c1-17-8-5-3-2-4-7(8)6-13-10(15)9(14)12-11(13)16/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,14,16)
InChI Key
HWVKAVORLIHKME-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9M-043
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9M-043
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)