Merck
KEY465201545
Key Organics / BIONET
1-(2,4-dimethylphenyl)imidazolidin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,4-dimethylphenyl)-2-imidazolidinone
Inchi Code
1S/C11H14N2O/c1-8-3-4-10(9(2)7-8)13-6-5-12-11(13)14/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3,(H,12,14)
InChI Key
KPBMOBHWFZBAHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0890
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0890
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)