Merck
KEY465201485
Key Organics / BIONET
tert-butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
278.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 9-cyano-3-azaspiro[5.5]undecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H26N2O2/c1-15(2,3)20-14(19)18-10-8-16(9-11-18)6-4-13(12-17)5-7-16/h13H,4-11H2,1-3H3
InChI Key
MZPKZVLAVUVOPO-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CE-0240
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CE-0240
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)