Merck
KEY465201409
Key Organics / BIONET
2,4-dimethyl-6-[(morpholin-4-yl)methyl]phenol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.76
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dimethyl-6-(4-morpholinylmethyl)phenol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO2.ClH/c1-10-7-11(2)13(15)12(8-10)9-14-3-5-16-6-4-14;/h7-8,15H,3-6,9H2,1-2H3;1H
InChI Key
XNSQCSOJSJTDEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9X-0959
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9X-0959