Merck
KEY465201272
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(4-methoxyphenoxy)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
327.34
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-(4-methoxyphenoxy)-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H17N3O4/c1-4-23-17(21)14-9-18-16-13(10-19-20(16)2)15(14)24-12-7-5-11(22-3)6-8-12/h5-10H,4H2,1-3H3
InChI Key
XMVCXQYXZTVXCH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9T-0067
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9T-0067