Merck
KEY465200394
Key Organics / BIONET
methyl 4-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydrophthalazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
348.28
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-oxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydro-1-phthalazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C17H11F3N2O3/c1-25-16(24)14-12-7-2-3-8-13(12)15(23)22(21-14)11-6-4-5-10(9-11)17(18,19)20/h2-9H,1H3
InChI Key
PUTLJEYOJNPRBN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9C-032
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9C-032
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)