Merck
KEY465200379
Key Organics / BIONET
4-[bis(ethylsulfanyl)methyl]pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.37
MDL番号:
Iupac Name
4-[bis(ethylsulfanyl)methyl]-2-pyrimidinylamine
Inchi Code
1S/C9H15N3S2/c1-3-13-8(14-4-2)7-5-6-11-9(10)12-7/h5-6,8H,3-4H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI Key
CHJNNYABPDBDFI-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/9B-058
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/9B-058
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)