Merck
KEY465200253
Key Organics / BIONET
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophen-2-yl)cyclopropanecarboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.33
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-2-yl)cyclopropanecarboxamide
Inchi Code
1S/C13H14N2OS/c14-7-10-9-3-1-2-4-11(9)17-13(10)15-12(16)8-5-6-8/h8H,1-6H2,(H,15,16)
InChI Key
DAYQQRFQUSNVLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8T-0631
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8T-0631
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)