Merck
KEY465200203
Key Organics / BIONET
2-(2,4-dichlorobenzoyl)thieno[2,3-b]quinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
358.25
MDL番号:
Iupac Name
(2,4-dichlorophenyl)(thieno[2,3-b]quinolin-2-yl)methanone
Inchi Code
1S/C18H9Cl2NOS/c19-12-5-6-13(14(20)9-12)17(22)16-8-11-7-10-3-1-2-4-15(10)21-18(11)23-16/h1-9H
InChI Key
UVQGVFDOFFNDPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-1151
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-1151
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)