Merck
KEY465200134
Key Organics / BIONET
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]-4-(4-methoxybenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
299.33
MDL番号:
Iupac Name
N-[(E)-(dimethylamino)methylidene]-4-(4-methoxybenzoyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C16H17N3O3/c1-19(2)10-18-16(21)14-8-12(9-17-14)15(20)11-4-6-13(22-3)7-5-11/h4-10,17H,1-3H3/b18-10+
InChI Key
VLXNOLFGYJITLZ-VCHYOVAHSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8R-0350
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8R-0350
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)