Merck
KEY465199826
Key Organics / BIONET
2-[(3E)-3-{[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]imino}-1-(dimethylamino)propylidene]propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
337.21
MDL番号:
Iupac Name
2-[(3E)-3-{[(2,6-dichlorobenzyl)oxy]imino}-1-(dimethylamino)propylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C15H14Cl2N4O/c1-21(2)15(11(8-18)9-19)6-7-20-22-10-12-13(16)4-3-5-14(12)17/h3-7,20H,10H2,1-2H3
InChI Key
SCZYQDMJPGYQMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8M-058
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8M-058