Merck
KEY465199541
Key Organics / BIONET
2-[(dimethylamino)({[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfanyl})methylidene]propanedinitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
298.29
MDL番号:
Iupac Name
2-((dimethylamino){[5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]sulfanyl}methylene)malononitrile
Inchi Code
1S/C12H9F3N4S/c1-19(2)11(8(5-16)6-17)20-10-4-3-9(7-18-10)12(13,14)15/h3-4,7H,1-2H3
InChI Key
SRYKOZWOCCXENX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8D-092
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8D-092