Merck
KEY465199539
Key Organics / BIONET
6-[(4-methylphenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
274.37
MDL番号:
Iupac Name
6-[(4-methylphenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C13H10N2OS2/c1-9-2-4-10(5-3-9)18-12-11(8-16)15-6-7-17-13(15)14-12/h2-8H,1H3
InChI Key
UNIGDMGLJKRXHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8D-078
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8D-078
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)