Merck
KEY465199536
Key Organics / BIONET
6-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
294.79
MDL番号:
Iupac Name
6-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C12H7ClN2OS2/c13-8-1-3-9(4-2-8)18-11-10(7-16)15-5-6-17-12(15)14-11/h1-7H
InChI Key
LVNVTDKIAXLVOY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8D-069
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8D-069
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)