Merck
KEY465199505
Key Organics / BIONET
(4Z)-4-[2-(4-methoxyphenyl)hydrazin-1-ylidene]-3,4-dihydro-1H-2-benzopyran-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
296.28
MDL番号:
Iupac Name
(4Z)-1H-isochromene-1,3,4-trione 4-[(4-methoxyphenyl)hydrazone]
Inchi Code
1S/C16H12N2O4/c1-21-11-8-6-10(7-9-11)17-18-14-12-4-2-3-5-13(12)15(19)22-16(14)20/h2-9,17H,1H3/b18-14-
InChI Key
NQEDJYAJSOLMFV-JXAWBTAJSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8C-122
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8C-122
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)