Merck
KEY465199445
Key Organics / BIONET
1-[4-(4-fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
360.43
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(4-fluorophenyl)-1-piperazinyl]-3-(4-methoxyphenoxy)-2-propanol
Inchi Code
1S/C20H25FN2O3/c1-25-19-6-8-20(9-7-19)26-15-18(24)14-22-10-12-23(13-11-22)17-4-2-16(21)3-5-17/h2-9,18,24H,10-15H2,1H3
InChI Key
GPYUYKZFZAWJDL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0894
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0894