Merck
KEY465199353
Key Organics / BIONET
3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
140.14
MDL番号:
Iupac Name
3-methyl-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrazole-1-carboximidamide
Inchi Code
1S/C5H8N4O/c1-3-2-4(10)9(8-3)5(6)7/h2,8H,1H3,(H3,6,7)
InChI Key
DKBBZKXYIJUCDD-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7W-0329
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7W-0329
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)