Merck
KEY465199067
Key Organics / BIONET
2-[4-(4-methoxybenzenesulfonyl)piperazin-1-yl]-1,3-benzothiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
389.5
MDL番号:
Iupac Name
2-{4-[(4-methoxyphenyl)sulfonyl]-1-piperazinyl}-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C18H19N3O3S2/c1-24-14-6-8-15(9-7-14)26(22,23)21-12-10-20(11-13-21)18-19-16-4-2-3-5-17(16)25-18/h2-9H,10-13H2,1H3
InChI Key
JJFIJEJMTBQTDX-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7P-358S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7P-358S
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)