Merck
KEY465198789
Key Organics / BIONET
5-[2-(methylsulfanyl)phenyl]-3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.34
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-[3-(4-nitrophenyl)-1,2,4-oxadiazol-5-yl]phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C15H11N3O3S/c1-22-13-5-3-2-4-12(13)15-16-14(17-21-15)10-6-8-11(9-7-10)18(19)20/h2-9H,1H3
InChI Key
CWXZUUAOYFZPSH-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7L-583S
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7L-583S