Merck
KEY465198762
Key Organics / BIONET
4-[(1E)-tridec-1-en-1-yl]benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.46
MDL番号:
Iupac Name
4-[(1E)-1-tridecenyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18-14-16-19(17-15-18)20(21)22/h12-17H,2-11H2,1H3,(H,21,22)/b13-12+
InChI Key
HMPHXVJGYWELBM-OUKQBFOZSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7K-916
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7K-916
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)